3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7480-100G PC7480-25G PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA 60 EUR
APOSPC7480-100G APOSPC7480-25G APOSPC7480-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Kookpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 1.235 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000391
CAS nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4