4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 73 EUR
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Kookpunt: 79…80 °C/8mmHg
Smeltpunt: 30…33 °C
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000401
CAS nummer: 709-63-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable