3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 58.4 EUR
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
3-(Trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
Kookpunt: 160 °C
Dichtheid: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000385
CAS nummer: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3,III