4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 81.8 EUR
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₈H₆F₃N₃
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972777
CAS nummer: 184163-56-2