α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 32.2 EUR
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C/16mmHg
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003337
CAS nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9