α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 27.8 EUR
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Kookpunt: 83…86 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003373
CAS nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III