5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 52.6 EUR
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Smeltpunt: 177 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01569537
CAS nummer: 83265-53-6