3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7504-1G PC7504-5G
APOSPC7504-1GEA 84.7 EUR
APOSPC7504-1G APOSPC7504-5G
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime
Formule: C₈H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00033235
CAS nummer: 368-83-2