2-(Trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7505-100G PC7505-25G PC7505-500G
APOSPC7505-100GEA 95 EUR
APOSPC7505-100G APOSPC7505-25G APOSPC7505-500G
2-(Trifluoromethyl)benzamide 98%
2-(Trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189.14 g/mol
Smeltpunt: 160…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014798
CAS nummer: 360-64-5
EINECS: 206-637-2