4-(Trifluoromethyl)benzamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 93.5 EUR
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamide 99%
4-(Trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189.14 g/mol
Smeltpunt: 182…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007998
CAS nummer: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9