3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 193 EUR
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02647312
CAS nummer: 40067-80-9