4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 22 EUR
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 121…128 °C
Dichtheid: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053042
CAS nummer: 22179-86-8