3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 92.6 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Kookpunt: 88…90 °C/6mmHg
Dichtheid: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014724
CAS nummer: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8 II