4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 103 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Kookpunt: 118…120 °C/18mmHg
Smeltpunt: 27…34 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042422
CAS nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8 III