3-Amino-4-fluorophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 120 EUR
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033850
CAS nummer: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III