2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7512-25G PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA 611 EUR
APOSPC7512-25G APOSPC7512-5G
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formule: C₁₄H₁₁F₃O
Kookpunt: 273…274 °C
Dichtheid: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014396
CAS nummer: 727-98-0