2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7524-1G PC7524-500MG PC7524-5G
APOSPC7524-1GEA 213 EUR
APOSPC7524-1G APOSPC7524-500MG APOSPC7524-5G
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Smeltpunt: 142…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14560537
CAS nummer: 400-66-8