3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7535-1G PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA 155 EUR
APOSPC7535-1G APOSPC7535-5G
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
3-Chloro-2-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆ClFS
MW: 176.64 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475846
CAS nummer: 214057-24-6