α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 24.9 EUR
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Kookpunt: 247 °C/753mmHg
Smeltpunt: 219…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002562
CAS nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8