4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 115 EUR
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Kookpunt: 231
Smeltpunt: 65…70 °C
Dichtheid: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672933
CAS nummer: 656-65-5