1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 104 EUR
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Formule: C₅H₃F₉O₃
Kookpunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094428
CAS nummer: 330562-43-1