1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7549-5G PC7549-1G
APOSPC7549-5GEA 615 EUR
APOSPC7549-5G APOSPC7549-1G
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane
Formule: C₃Br₂ClF₅
Kookpunt: 116…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 661-93-8