3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 64.3 EUR
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
MW: 218.2000 g/mol
Smeltpunt: 212…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743730
CAS nummer: 185945-88-4