α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 22 EUR
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Kookpunt: 189 °C
Dichtheid: 1,2821 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001807
CAS nummer: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III