2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 413 EUR
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
2-(Trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₉F₃O
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000377
CAS nummer: 727-99-1
EINECS: 211-972-2