4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7570-100G
PC7570-25G
PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA
277
EUR
APOSPC7570-100G
APOSPC7570-25G
APOSPC7570-5G
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Formule:
C₁₄H₉F₃O Smeltpunt: 114…119 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000400 CAS nummer: 728-86-9 EINECS: 211-974-3 |