3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7571-1G PC7571-5G PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA 143 EUR
APOSPC7571-1G APOSPC7571-5G APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475831
CAS nummer: 900174-65-4