3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 155 EUR
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475829
CAS nummer: 957034-74-1