1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7574-1G
PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA
40.9
EUR
APOSPC7574-1G
APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Formule:
C₁₃H₉BrF₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09475823 CAS nummer: 941294-52-6 |