4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 231 EUR
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BF₄O₃
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475813
CAS nummer: 957034-62-7