2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7581-1G PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA 154 EUR
APOSPC7581-1G APOSPC7581-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475807
CAS nummer: 957034-55-8