2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7582-1G PC7582-100MG PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA 70.1 EUR
APOSPC7582-1G APOSPC7582-100MG APOSPC7582-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788245
CAS nummer: 136466-94-9