2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7584-1G PC7584-5G
APOSPC7584-1GEA 132 EUR
APOSPC7584-1G APOSPC7584-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₈BrF₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475878
CAS nummer: 941294-30-0