3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 3-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile, 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-3-oxopropanenitrile
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 220 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Smeltpunt: 58…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052315
CAS nummer: 27328-86-5