α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 57 EUR
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
Kookpunt: 84…85 °C/16mmHg
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000667
CAS nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable