Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 204 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formule: C₉H₃F₁₅O₄
Kookpunt: 50 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094429
CAS nummer: 129301-40-2