α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7596-100G PC7596-500G PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA 22 EUR
APOSPC7596-100G APOSPC7596-500G APOSPC7596-1KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 97%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₄F₄
Kookpunt: 114…115 °C/750mmHg
Smeltpunt: –49 °C
Dichtheid: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000374
CAS nummer: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II