4-Bromo-2-fluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7599-1G PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA 33.7 EUR
APOSPC7599-1G APOSPC7599-5G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094432
CAS nummer: 292621-45-5