α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 52.6 EUR
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
Kookpunt: 184…186 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000680
CAS nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II