2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 176 EUR
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289.62
Kookpunt: 325
Smeltpunt: 42…44 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013456
CAS nummer: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8 II