N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7606-10G PC7606-1G PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA 1360 EUR
APOSPC7606-10G APOSPC7606-1G APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 282.65 g/mol
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689716
CAS nummer: 937601-75-7