3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7607-10G PC7607-1G PC7607-5G
APOSPC7607-10GEA 900 EUR
APOSPC7607-10G APOSPC7607-1G APOSPC7607-5G
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₁₄H₈BrFN₂OS
Smeltpunt: 267…269 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689698
CAS nummer: 937601-60-0