2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7608-1G PC7608-250MG
APOSPC7608-1GEA 498 EUR
APOSPC7608-1G APOSPC7608-250MG
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236584
CAS nummer: 203303-05-3