α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 81.8 EUR
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Kookpunt: 188…190 °C
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000694
CAS nummer: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8 II