2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7611-1G PC7611-500MG PC7611-5G
APOSPC7611-1GEA 349 EUR
APOSPC7611-1G APOSPC7611-500MG APOSPC7611-5G
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₇NOF₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689699
CAS nummer: 98446-51-6