1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7617-25G
APOSPC7617-25GEA 169 EUR
APOSPC7617-25G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formule: C₆H₆F₈O₄
Kookpunt: 103 °C/1,3mmHg
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094435
CAS nummer: 129301-42-4