2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 187 EUR
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Smeltpunt: 52…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689758
CAS nummer: 937601-82-6