Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC7621-1G PC7621-5G
APOSPC7621-1GEA 73.5 EUR
APOSPC7621-1G APOSPC7621-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052083
CAS nummer: 155377-19-8