3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7624-1G PC7624-250MG PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA 39.5 EUR
APOSPC7624-1G APOSPC7624-250MG APOSPC7624-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄NO₃F
Smeltpunt: 57…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00968940
CAS nummer: 160538-51-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable