2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 49.7 EUR
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Kookpunt: 90 °C/20 mmHg
Smeltpunt: 4
Dichtheid: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004621
CAS nummer: 346-06-5
EINECS: 206-467-9